Klon-Zylinder, PYREX®
Lieferant: Corning
PYREX®
CORN3166-8EA 102 CHF
CORN3166-8 CORN3166-6 CORN3166-10
Klon-Zylinder, PYREX®
Zylinder Cloning-Zylinder
Klon-Zylinder, hergestellt aus Borosilikatglas 7740. Zum Klonen von einzelnen oder Gruppen von Zellen, indem man sie mit diesem offenem Klon-Zylinder umkreist. Man muss das Ende des Zylinders in steriles Silikonfett tauchen, bevor man es auf den Fuß einer Kulturschale presst um eine isolierte Vertiefung zu erstellen.
  • Wiederverwendbar Nicht Steril Zylinder sind autoklavierbar oder können Heißluftsterilisiert werden