Sicherheits-Stiefelette, Schlupfform, Steelite™ Work Dealer Boots FW51
Lieferant: Portwest
FW51BRR42 FW51BRR47 FW51BRR46 FW51BRR43 FW51BRR41 FW51BRR39 FW51BRR38 FW51BKR47 FW51BKR46 FW51BKR44 FW51BKR43 FW51BKR42 FW51BKR41 FW51BKR39 FW51BKR38 FW51BRR44
PRTWFW51BRR42EA 96.5 CHF
PRTWFW51BRR42 PRTWFW51BRR47 PRTWFW51BRR46 PRTWFW51BRR43 PRTWFW51BRR41 PRTWFW51BRR39 PRTWFW51BRR38 PRTWFW51BKR47 PRTWFW51BKR46 PRTWFW51BKR44 PRTWFW51BKR43 PRTWFW51BKR42 PRTWFW51BKR41 PRTWFW51BKR39 PRTWFW51BKR38 PRTWFW51BRR44
Sicherheits-Stiefelette, Schlupfform, Steelite™ Work Dealer Boots FW51
Schuhe und Stiefel
Antistatische Sicherheits-Stiefelette aus gewachstem, vollnarbigem Büffelleder mit ölbeständiger, Zweischichten-PU/PU-Sohle.
  • Stoßdämpfende Ferse
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
Farbe: Schwarz/braun
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011; S1P, SRA.