Warnschutz-Winterblouson mit abnehmbaren Ärmeln, Cambell 364A
Lieferant: SIOEN
364A/FC1/1XL 364A/FC1/2XL 364A/FC1/3XL 364A/FC1/L 364A/FC1/M 364A/FC1/S
SIOE364A/FC1/1XLEA 182 CHF
SIOE364A/FC1/1XL SIOE364A/FC1/2XL SIOE364A/FC1/3XL SIOE364A/FC1/L SIOE364A/FC1/M SIOE364A/FC1/S
Warnschutz-Winterblouson mit abnehmbaren Ärmeln, Cambell 364A
Arbeitskleidung
Multifunktionelle regen- und kältebeständige Jacke mit abnehmbaren Ärmeln und herausnehmbarem Futter. Das Siopor® Ultra besteht aus 100% Polyester mit 100% PU-Beschichtung. Nicht herausnehmbares Futter, gesteppte Ärmel und herausnehmbare, flammfeste Fütterung im Körper (ohne Ärmel, kann nicht separat getragen werden).
  • Gerader Kragen mit verstaubarer Kapuze
  • Reißverschluss unter Doppelpatte mit Klettband
  • Zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss
  • zwei eingesetzte Taschen, eine Ärmeltasche + Stifttasche, eine Handytasche, eine Badge-Lasche, eine Innentaschen
  • Gummizug an den Ärmeln mit Ärmelverengung per Klettband
  • Elastischer Bund und Verengung durch Druckknöpfe an der Seiten der Taille
  • Verlängertes Rückenteil
  • Überklebte Nähte
Rückenlänge: 80 cm
Gewicht: 195 g/m²
Zertifizierungen: EN ISO 20471 (Klasse 3 mit Ärmeln; Klasse 2 ab Größe L ohne Ärmel; Klasse 1 bis Größe M ohne Ärmel), EN 343 (3-3), EN ISO 13688
Nur herausnehmbares Futter: EN 14058 (1XXXX)