Sicherheits-Halbstiefel, Schnürsystem, Steelite™ WORK Thor FW11
Lieferant: Portwest
FW11BKR47 FW11BKR46 FW11BKR45 FW11BKR44 FW11BKR43 FW11BKR42 FW11BKR41 FW11BKR40 FW11BKR39 FW11BKR38
PRTWFW11BKR47EA 98.7 CHF
PRTWFW11BKR47 PRTWFW11BKR46 PRTWFW11BKR45 PRTWFW11BKR44 PRTWFW11BKR43 PRTWFW11BKR42 PRTWFW11BKR41 PRTWFW11BKR40 PRTWFW11BKR39 PRTWFW11BKR38
Sicherheits-Halbstiefel, Schnürsystem, Steelite™ WORK Thor FW11
Schuhe und Stiefel
Antistatischer Sicherheits-Halbstiefel aus wasserabweisendem Vollnarbenleder mit Zwei-Dichten-PU/ TPU-Sohle, (benzin- und chemikalienbeständig).
  • Stoßdämpfung im Fersenbereich
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011; S3