Warnschutz-Regenjacke, Barcley 346A
Lieferant: SIOEN
346A/065/1XL 346A/065/2XL 346A/065/3XL 346A/065/L 346A/065/M 346A/065/S
SIOE346A/065/1XLEA 134 CHF
SIOE346A/065/1XL SIOE346A/065/2XL SIOE346A/065/3XL SIOE346A/065/L SIOE346A/065/M SIOE346A/065/S
Warnschutz-Regenjacke, Barcley 346A
Arbeitskleidung
Wasser- und winddichte Jacke aus hoch atmungsaktivem Siopor® Ultra mit 100% Polyester mit 100% PU-Beschichtung, nicht herausnehmbarem Netzfutter und gestrickten, winddichten Bündchen an den Ärmeln.
  • Gerader Kragen mit verstaubarer und abnehmbarer Kapuze
  • Reißverschluss unter der Klappe mit Klettband
  • Zwei aufgesetzte Taschen, eine Napoleontasche
  • Runde, eingesetzte Ärmel, Ärmelverengung mittels Druckknöpfen
  • Überklebte Nähte
Der Stoff ist an der Außenseite wasserabweisend und hat eine feuchtigkeitsanziehende Beschichtung innen, um den Körper warm und trocken zu halten.
Rückenlänge: 85 cm
Gewicht: 155 g/m²
Zertifizierungen: EN ISO 20471 (Klasse 3), EN 343 (3-3), EN ISO 13688