Flammfeste Regenjacke, Warnschutz, Winseler 3073
Lieferant: SIOEN
3073/278/1XL 3073/278/2XL 3073/278/3XL 3073/278/L 3073/278/M 3073/278/S 3073/279/1XL 3073/279/2XL 3073/279/3XL 3073/279/L 3073/279/M 3073/279/S
SIOE3073/278/1XLEA 594 CHF
SIOE3073/278/1XL SIOE3073/278/2XL SIOE3073/278/3XL SIOE3073/278/L SIOE3073/278/M SIOE3073/278/S SIOE3073/279/1XL SIOE3073/279/2XL SIOE3073/279/3XL SIOE3073/279/L SIOE3073/279/M SIOE3073/279/S
Flammfeste Regenjacke, Warnschutz, Winseler 3073
Arbeitskleidung
Diese wasser- und winddichte Jacke besteht aus antistatischem Siopor FR AST-Gewebe: 100% Polyestergewebe mit 100% FR-PU-Beschichtung + AST. Es verfügt über ein festes flammhemmendes Baumwollfutter und eine Tasche.
  • Gerader Kragen mit verstaubarer Kapuze
  • Reißverschluss unter der Klappe mit Klettverschluss
  • Zwei eingesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss, zwei aufgesetzte Taschen mit Patte und Klettverschluss, 1 Innentasche (im Futter) mit Reißverschluss
  • Eine Handytasche, eine Napoleontasche, zwei Schlaufen für Gasdetektoren
  • Runde eingesetzte Ärmel; Ärmelverengung durch Klettverschluss
  • Elastischer Bund hinten + Kordelzug am Saum
  • Verklebte Nähte
  • Flammhemmendes Reflexband (50 mm)
Der Außenstoff ist wasserabweisend, während die Beschichtung auf der Innenseite Feuchtigkeit anzieht und die Haut trocken hält. Verschiedene Vliese oder Futterstoffe können eingezippt werden.
Rückenlänge: 85 cm
Gewicht: 250 g/m²
Zertifizierungen: EN 340, EN 531:1995 (A B2 C1), EN ISO 14116:2008 (Außen: Index 1/12H/40 - Innen: Index 3/25H/40), EN 1149-5, EN 13034 (Type PB (6)), EN 471 + A1 (Klasse 2-2 für Größe XS, Klasse 3-2 ab Größe S), EN 343 + A1 (3-3)