MXP Hochdruckventile, Rheodyne®, MX Series II™
Lieferant: IDEX Health & Science
Rheodyne® MX Series II™
554-3293EA 5170 CHF
554-3293 554-3291 554-2669 554-3292 554-2666
MXP Hochdruckventile, Rheodyne®, MX Series II™
Ventile Schaltventile
Diese hochdruckbetätigten Ventile sind für die Ergänzung eines vorhandenen Instruments oder für den optimalen Betrieb mit eigenständigen Laborkonfigurationen konzipiert.
  • Für Drücke bis 6000 psi (414 bar)
  • Chemisch kompatibel für die Verwendung mit den meisten Zusammensetzungen mobiler Phasen
  • Erhältlich mit analytischen und Nano-Flusswegen
  • Mehrere Steuerungsoptionen
  • Als unabhängiges Gerät einsetzbar
  • Im Lieferumfang enthaltene Software