ORP-Kombinationselektroden, IntelliCAL™ MTC101 / MTC301
Lieferant: Hach
MTC10103 MTC10105 MTC10101 MTC10110 MTC10115 MTC10130 MTC30101 MTC30103
HACHMTC10103EA 723 CHF
HACHMTC10103 HACHMTC10105 HACHMTC10101 HACHMTC10110 HACHMTC10115 HACHMTC10130 HACHMTC30101 HACHMTC30103
ORP-Kombinationselektroden, IntelliCAL™ MTC101 / MTC301
Elektroden Redox-Elektroden
Digitale ORP/Redox-Kombinationselektroden mit eingebautem Temperatursensor. Ideal zum Messen von absoluten mV-Werten in Abwasser und Trinkwasser, sowie für generelle Untersuchungen der Wasserqualität.
  • Nur kompatibel mit digitalen Hach-Messgeräten (z.B. HQd Messgeräte)
  • Ultimative Nachverfolgbarkeit: Speichert Zeit, Datum, Anwender- und Proben-ID, Kalibrierungshistorie, Parameter und Seriennummer
  • Nutzer wird alamiert, wenn eine Nachkalibrierung nötig ist
  • Plug & Play: Elektroden können mit verschiedenen Messgeräten verwendet werden ohne zwischendurch eine