Parasitologisches Stuhlnachweissystem, ParasiTrap® Dual Eco
Lieferant: BIOSEPAR
8486DUALECO 8486DUALECO/50 8486DUALECO/10
8486DUALECOEA 0 CHF
8486DUALECO 8486DUALECO/50 8486DUALECO/10
Parasitologisches Stuhlnachweissystem, ParasiTrap® Dual Eco
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Reagenzien und Kits
ParasiTrap Dual Eco enthält gefüllte Arbeits- und Transportröhrchen I (je 50 Stück gefüllt mit Bailenger Lösung und 50 Stück mit ECO Lösung) und 100 Arbeitsröhrchen II mit integriertem Filtersystem aus Edelstahl.
Zubehörinformationen: Trennmedium B, Färbelösung Medium C, Pasteur-Einweg-Pipetten, Löffel und Baumwollstäbchen. Zusätzliche Zentrifugenaufsätze für Arbeitsröhrchen II.