Parasitologisches Stuhlnachweissystem, ParasiTrap® Eco
Lieferant: BIOSEPAR
8484ECO/50 8484ECO/250 8490ECO/50 8488ECO/50 8488ECO/250 8488ECO/100 8486ECO/100 8486ECO/50 8488ECO/1000
8484ECO/50EA 225 CHF
8484ECO/50 8484ECO/250 8490ECO/50 8488ECO/50 8488ECO/250 8488ECO/100 8486ECO/100 8486ECO/50 8488ECO/1000
Parasitologisches Stuhlnachweissystem, ParasiTrap® Eco
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Reagenzien und Kits
ParasiTrap Eco enthält ein gefülltes Arbeits- und Transportröhrchen I (mit Medium A Eco) und das Arbeitsröhrchen II mit integriertem Filtersystem aus Edelstahl.
  • Sehr gute Parasitenausbeute und hohe diagnostische Zuverlässigkeit
  • Ausgezeichnete Qualität der mikroskopischen Sichtfelder
  • Einfache Handhabung (Untersuchungen können jederzeit unterbrochen werden, auch über einen längeren Zeitraum)
  • Ohne Kühlung
  • Hohe Empfindlichkeit, beste Ergebnisse
  • Umweltfreundlich, ohne Formalin, keine gefährlichen Substanzen
  • Ohne Äther
Zubehörinformationen: Fixierlösung B, Färbelösung Medium C, Pasteur-Einweg-Pipetten, Löffel und Baumwollstäbchen. Zusätzliche Zentrifugenaufsätze für Arbeitsröhrchen II.