HPLC-Schläuche, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
1500 1507L 1509L 1512L 1514L 1622L 1632L 1641L 1642L 1642XL 1645L 1645XL 1902L 1907L 1912L 1921L 1933
UPCH1500EA 65.9 CHF
UPCH1500 UPCH1507L 554-2957 UPCH1512L 554-2958 UPCH1622L UPCH1632L 554-2990 UPCH1642L UPCH1642XL UPCH1645L UPCH1645XL UPCH1902L UPCH1907L UPCH1912L UPCH1921L UPCH1933
HPLC-Schläuche, Upchurch Scientific®
Schläuche Chromatographie-Schläuche
PFA-Schläuche, Standard
  • Empfohlener Betriebstemperaturbereich ist bis 80 °C
  • Brechungsindex ist 1,340
  • Bietet eine höhere Reinheit und verbesserte Lichtdurchlässigkeit im Vergleich mit anderen Fluorpolymerschläuchen
PFA-Schläuche bieten eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit ähnlich FEP und PTFE, und gleichzeitig zahlreiche andere Vorteile: geringere Gasdurchlässigkeit, glattere Oberflächenbeschaffenheit, höhere kontinuierliche Betriebstemperatur und ausgezeichnete Polymerreinheit. Diese Schläuche sind zudem praktisch transparent, wodurchMore Product Information