HPLC-Schläuche, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
1516 1516L 1516XL 1517 1517L 1517XL 1528L 1528XL 1529 1529L 1529XL 1530 1530L 1530XL 1528 1648 1648L 1648XL
UPCH1516EA 59.1 CHF
UPCH1516 UPCH1516L 554-2959 UPCH1517 UPCH1517L UPCH1517XL UPCH1528L 554-2980 UPCH1529 UPCH1529L UPCH1529XL 554-2981 554-2982 554-2983 UPCH1528 UPCH1648 UPCH1648L 554-2991
HPLC-Schläuche, Upchurch Scientific®
Schläuche Chromatographie-Schläuche
Tefzel® (ETFE), natur.
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel
  • Langlebiger und weniger gasdurchlässig als PTFE, FEP, PFA
  • Betriebstemperaturen bis zu 80 °C
Der ETFE-Schlauch ist chemisch inert und eignet sich für Anwendungen mit höherem Druckbedarf (bei wässrigen mobilen Phasen) als PTFE, FEP und PFA. Diese Schläuche sind darüber hinaus beständig gegen das Zusammenfallen des Innendurchmessers, da Tefzel® stabiler ist als PTFE, FEP, PFA.
Schläuche mit ¹/₁₆" ext. Ø zur Aufnahme von 500 psi (34 bar) bis 4000 psi (276 bar), je nach Innendurchmesser; Toleranzen für inneren und äußeren Durchmesser betragen ±0,001".
Schläuche mit ¹/₈" Außendurchmesser zur Aufnahme von 500 psi (34 bar) bis 1000 psi (69 bar), je nach Innendurchmesser; Toleranzen für inneren und äußeren Durchmesser betragen ±0,003".