Schnittschutzhandschuhe, ActivArmr® 70-765 / 70-766
Lieferant: Ansell
70-765/10 70-765/11 70-765/8 70-765/9 70-766/9 70-766/7
ANSE70-765/10EA 38.7 CHF
ANSE70-765/10 ANSE70-765/11 ANSE70-765/8 ANSE70-765/9 ANSE70-766/9 ANSE70-766/7
Schnittschutzhandschuhe, ActivArmr® 70-765 / 70-766
Handschuhe
Diese Strickhandschuhe aus Nylon-, Acryl- und Kevlar®-Fasern verfügen über einen hochwertigen Lederbesatz der Handinnenfläche.
  • Verstärkter Daumen und Verlegung der Nähte auf die Rückseite der Finger: Schutzleistung wird erhöht, die Gefahr von Schnittverletzungen reduziert und die Lebensdauer des Handschuhs verlängert
  • Handschuhe schützen vor leichteren Verletzungen und Stichwunden
  • Dank des hochwertigen Leders herausragende Griffsicherheit sogar in öligen Arbeitsbereichen
  • Modell 70-766 verfügt über eine längere Manschette für zusätzlichen Schutz
  • Innenseite