Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 11-435
Lieferant: Ansell
11-435/6 11-435/7
112-4356EA 0 CHF
112-4356 112-4357
Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 11-435
Handschuhe
Dieser gestrickte Handschuh aus Dyneema®/Glasfaser/Lycra® und Nylon verfügt über eine Beschichtung aus wasserbasiertem PU auf der Handfläche.
  • Anti-statisch atmungsaktiv
  • Extrem hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
  • Nahtlos plattierter Handschuh für sehr gute Passform, Beweglichkeit und Flexibilität
  • Wasserbasiertes PU erhöht die Beweglichkeit und den Tragekomfort, da die Beschichtung nicht in die Innenseite der Handschuhe eindringt
Der Handschuh eignet sich ideal für die Handhabung von Glas und Blechen, scharfkantigen Gegenständen, für die Vormontage, das Schneiden von trockenen oder leicht geölten Kleinteilen und Wartungsaufgaben.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X42C); Kat. II