LAL-Test, Pyrell, turbidimetrische Formulierung (Methode C und F, EP), PYROTELL®-T
2530TA-05 2530TA-25 2530TA59-05
PYRQ2530TA-05EA 788.34 CHF
PYRQ2530TA-05 PYRQ2530TA-25 PYRQ2530TA59-05
LAL-Test, Pyrell, turbidimetrische Formulierung (Methode C und F, EP), PYROTELL®-T
Mikrobiologische Testsysteme Endotoxin-Tests
Pyrotell®-T-Lysat wird zur Quantifizierung von Endotoxin in kinetisch-turbidimetrischen Tests verwendet. Pyrotell-T-Lysat kann mit dem Pyros Kinetix® Röhrchen-Reader und auch mit Inkubations-Mikroplatten-Readern verwendet werden. Bei Verwendung mit dem Pyros Kinetix-Röhrchenlesegerät bietet Pyrotell-T einen äußerst wirtschaftlichen, flexiblen und empfindlichen LAL-Assay. Es kann für eine Vielzahl von Endotoxintests verwendet werden, von Standardwassertests bis hin zu Proben, die eine hohe Empfindlichkeit erfordern, wie z. B. intrathekale Produkte und solche, die hohe Verdünnungen erfordern, um Interferenzen zu überwinden.