Neutralisationsmittel zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® N
Lieferant: Dr. Weigert
420130 420113 420126 420187 420133
148-3193EA 274 CHF
148-3193 148-3194 148-3195 141-0939 148-3192
Neutralisationsmittel zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® N
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
neodisher® N.
  • Flüssiges saures Konzentrat zur Neutralisierung von alkalischen Rückständen im automatisierten Hauptreinigungszyklus oder zur sauren Vorreinigung von Laborglasgeräten
  • Komponenten: >30 % Phosphorsäure
  • Dosierung: 1 - 2 ml/L zur Neutralisierung; 3 - 4 ml/L zur sauren Vorreinigung
Components: > 30% phosphoric acid
Dosage: 1 - 2 ml/l for neutralisation; 3 - 4 ml/l for acidic precleaning
Note: The materials are corrosive or irritant and care must be taken with the choice of materials for cleaning aluminium and titanium items. Please read the Material Safety Data sheet before use.
Acidic liquid concentrate for neutralisation of alakaline residues in the main automted cleaning cyle or for acidic precleaning of laboratory glassware. Free of phosphates and surfactants
Components: Organic acids
Bitte beachten Die Materialien sind korrosiv oder reizend. Sorgfalt ist bei der Materialauswahl zur Reinigung von Aluminium- und Titanelementen geboten. Bitte lesen Sie vor Verwendung das Materialsicherheitsdatenblatt.