Reinigungsmittel, pulverförmig, zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® LaboClean A8
Lieferant: Dr. Weigert
410276 410266 410287
148-3112EA 239 CHF
148-3112 148-3113 141-0938
Reinigungsmittel, pulverförmig, zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® LaboClean A8
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
neodisher® LaboClean A8.
  • Alkalisches Pulver für universelle Anwendungen, frei von Tensiden
  • Komponenten: < 5% Bleichmittel auf Chlorbasis; 15 bis 30% Phosphate; 1 bis 5% Dichlorisocyanursäure-Natriumsalz
  • Dosierung: 2 bis 5 g/L
Components: \< 5% chlorine based bleaching agents; 15 - 30% phosphates; 1 - 5% dichloroisocyanuric acid sodium salt.
Dosage: 2 - 5 g/l
Mildly alkaline powder especially suitable for removal of residues of culture media, tissues, blood, proteins and organic dyes. Free from surfactants.
Components: \< 5% chlorinated bleaching agents (organic chlorine carriers); > 30% phosphates; 1 - 5% dichloroisocyanuric acid sodium salt.
Bitte beachten Die meisten Materialien sind korrosiv oder reizend. Sorgfalt ist bei der Materialauswahl zur Reinigung von Aluminium- und Titanelementen geboten. Bitte lesen Sie vor Verwendung das Materialsicherheitsdatenblatt.