Chemikalienschutz-Handschuhe, Camatril® 730
Lieferant: KCL by Honeywell
730.8 730.9 730.10 730.11 730.7
KCHL730.8EA 120 CHF
KCHL730.8 KCHL730.9 KCHL730.10 KCHL730.11 KCHL730.7
Chemikalienschutz-Handschuhe, Camatril® 730
Handschuhe
Diese Handschuhe aus hochwertigem Nitril bieten eine hohe Beständigkeit gegen eine Bandbreite an Chemikalien und sind daher vielseitig einsetzbar. Die beachtenswert gute Abrieb-, Durchstich- und Schnittfestigkeit ermöglicht Arbeiten mit kantigen Materialien.
  • Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
  • Gute Temperaturanpassung
  • Oberfläche silikonfrei (lackindifferent, Testmethode Automobilindustrie)
  • Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
  • Baumwollvelourisierung sorgt zusätzlich für besten Tragekomfort
Ideale Verwendung in der Lebensmittelverarbeitung, Laboren, in Automobil/Erdölchemie/Druckereiwesen/chemische Industrie und in Lackierereien. Auch bei Arbeiten mit Epoxidharzen geeignet.
Thickness: 0,4 ± 0,05 mm or 0,5 ± 0,1
Colour: Green
EN 388, EN 374 (AJL); Cat. III; AQL 0,65 Approved for food contact
Zertifizierungen: EN 374-1 Typ A (AJKLOT), EN 388 (3001X); Kat. III; AQL <0,65
Zugelassen für Lebensmittelkontakt