Mopps mit Schwamm und Überzug, PadMop™
Lieferant: MICRONOVA
SLP6-14 SLP6-14IR
129-0744EA 65.3 CHF
129-0744 129-0745
Mopps mit Schwamm und Überzug, PadMop™
Mopps
Dieser vollständig gepolsterte Flachmopp im Backstein-Stil wurde zum großzügige Auftragen großer Mengen an Desinfektionsmittel entwickelt, um Geländer, Regale, Türpfosten, Ecken und große Oberflächen in pharmazeutischen Produktionsbereichen zu reinigen.
  • Doppelt gepolsterte Reinigungsflächen für Geländer, Türpfosten und Ecken
  • 19,05-mm-Innenmaterial aus Urethanschaum
  • Beständig gegen gängige Desinfektions- und Reinigungsmittel
  • Waschbar und wiederverwendbar
  • Autoklavierbar
Vollständig umhüllt von einer Auswahl an partikelarmen Stoffen: NovaPoly™ - 100%More Product Information