Multielement-Qualitätskontrollstandard 1 mg/L, 28 Elemente in Salpetersäure 5% ARISTAR® für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
05200.185EA 190 CHF
05200.185
Multielement-Qualitätskontrollstandard 1 mg/L, 28 Elemente in Salpetersäure 5% ARISTAR® für die ICP
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
28 Elemente 1 mg/L: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn.
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Lieferung inklusive Analysenzertifikat.