Multielement-Qualitätskontrollstandard 100 mg/l, 9 Elemente in Salzsäure 10% ARISTAR® für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
84792.180EA 1290 CHF
84792.180
Multielement-Qualitätskontrollstandard 100 mg/l, 9 Elemente in Salzsäure 10% ARISTAR® für die ICP
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
9 Elemente 100 mg/l: Au, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Os, Sn, Te
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.