Multielement-Qualitätskontrollstandard, 100 mg/l für 33 Elemente, ARISTAR® für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
84791.180EA 766 CHF
84791.180
Multielement-Qualitätskontrollstandard, 100 mg/l für 33 Elemente, ARISTAR® für die ICP
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
33 Elemente 100 mg/L: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.