Kombinierte Metallelektroden, Radiometer Analytical
Lieferant: Hach
E31M002 E34M002 E31M003 E34M003
HACHE31M002EA 419 CHF
HACHE31M002 HACHE34M002 HACHE31M003 HACHE34M003
Kombinierte Metallelektroden, Radiometer Analytical
Elektroden Elektroden, sonstige
Die Elektrodenpalette von Radiometer Analytical umfasst einfache, doppelte und kombinierte Metallelektroden mit Messelementen aus Platin, Silber, Gold, Antimon, Quecksilber und Glas-Kohlenstoff. Diese unterschiedlichen Designs können für Redox-Messungen, Redox-Titrationen, potentiometrische Techniken und potentiometrische Titrationen mit fließendem Strom verwendet werden.
Bestellinformation: Bei Elektroden mit Schraubkopf ist zur Verwendung mit Hach sensION+ Benchtop und anderen BNC-kompatiblen Messgeräten/Titratoren das Anschlusskabel CL114 erforderlich.