MicroTight® Adapter, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-770 P-881 P-881-01 P-882 P-882-01 UH-630
554-3183EA 116 CHF
554-3183 554-3204 554-3205 554-3206 554-3207 554-3274
MicroTight® Adapter, Upchurch Scientific®
Fittings und Verbinder
PEEK oder Edelstahl. Erstellen einer totvolumenfreien Verbindung (true ZDV) zwischen Kapillaren mit ¹/₁₆" AD und Kapillarleitungen.
  • Für Drücke bis 4000 psi (276 bar) für P-770
  • Für Drücke bis 5000 psi (345 bar) für P-881 und P-882
  • Für Drücke bis 12000 psi (827 bar) für UH-630