Adapter mit BSA-Gewinde, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-135 P-627 P-627-01 P-681 U-659
554-3093EA 50.5 CHF
554-3093 554-3128 554-3129 554-3149 UPCHU-659
Adapter mit BSA-Gewinde, Upchurch Scientific®
Fittings und Verbinder
Adapter aus PEEK oder PCTFE.
  • Für Drücke bis 1000 psi (69 bar)