Hochdruck-Spezial-T-Stücke, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
M-540 M-540A U-433 U-466 U-466-02 U-466S
554-3083EA 582 CHF
554-3083 554-3084 UPCHU-433 554-3259 554-3260 554-3261
Hochdruck-Spezial-T-Stücke, Upchurch Scientific®
Fittings und Verbinder
PEEK oder Edelstahl.
  • Für einen Druck bis 5000 Psi (345 bar)