Hochdruck-Mikrokapillar-T-Stücke und -Kreuzstücke, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-775 P-775-01 P-777 P-777-01 P-885 P-888 P-888-01 P-890 P-890-01 P-891
554-3189EA 364 CHF
554-3189 554-3190 554-3191 554-3192 554-3208 554-3210 554-3211 554-3212 554-3213 UPCHP-891
Hochdruck-Mikrokapillar-T-Stücke und -Kreuzstücke, Upchurch Scientific®
Fittings und Verbinder
PEEK.
  • Für Druck bis 4000 psi (276 bar) für P-775 und P-777
  • Für Druck bis 5000 psi (345 bar) für P-885, P-888 und P-890