Hochdruck-T-Stücke, -Kreuzstücke und -Verteiler, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-170 P-715 P-726 P-727 P-727-01 P-728 P-729 P-730 U-428 U-428-01 U-429-01 U-430 U-431
554-3096EA 392 CHF
554-3096 UPCHP-715 UPCHP-726 554-3170 554-3171 UPCHP-728 554-3172 UPCHP-730 554-3252 554-3253 554-3255 UPCHU-430 554-3256
Hochdruck-T-Stücke, -Kreuzstücke und -Verteiler, Upchurch Scientific®
Fittings und Verbinder
Aus Edelstahl oder PEEK hergestellt.
  • Für Drücke bis 20000 psi (1380 bar) für T-Stücke für Kreuzstücke aus Edelstahl
  • Für Drücke bis 3500 psi (241 bar) für T-Stücke für Kreuzstücke aus PEEK
  • Für Drücke bis 5000 psi (345 bar) für Verteiler aus PEEK