VHP-Verbinder für Kapillarleitungen, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
UH-432 UH-436 UH-632
554-3273EA 424 CHF
554-3273 UPCHUH-436 554-3275
VHP-Verbinder für Kapillarleitungen, Upchurch Scientific®
Fittings und Verbinder
Verbinder mit Edelstahl-Gehäuse und PEEK-Fittings.
  • Für Drücke bis 15000 psi (1034 bar)
  • Optionen für den Direktanschluss von Kapillaren mit ¹/₃₂" AD und 360 µm AD