PEEK-Fritten, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
A-700 A-701 A-702 A-703 A-704 A-706 A-707 A-708 A-710 A-720 A-722 A-735
554-1981EA 29.7 CHF
554-1981 554-1982 UPCHA-702 UPCHA-703 UPCHA-704 554-3049 554-3051 UPCHA-708 UPCHA-710 554-3053 554-3055 UPCHA-735
PEEK-Fritten, Upchurch Scientific®
Filter Vorsäulen-Filter und -Fritten
Außerordentlich einheitliche Porosität, die eine längere Filtration und konsistentes Hubvolumen von Fritte zu Fritte gewährleistet. Diese Fritten sind biokompatibel und inert gegenüber den meisten Lösungsmitteln, sodass sie sich gut für bioanalytische Anwendungen eignen. Die Scheibenringe aus PCTFE sind ein wenig dicker als die Frittenscheibe und bieten eine verbesserte Abdichtung und ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
  • Inert, biokompatibel und metallfrei
  • PCTFE-ummantelte PEEK-Fritten können bis 80 °C verwendet werden, die anderen bis 100 °C