Standardmäßige 1/4-28-Inline-Rückschlagventile, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
CV-3301 CV-3302 CV-3315 CV-3316
UPCHCV-3301EA 215 CHF
UPCHCV-3301 UPCHCV-3302 554-3060 UPCHCV-3316
Standardmäßige 1/4-28-Inline-Rückschlagventile, Upchurch Scientific®
Ventile Rückschlagventile
Standardmäßige 1/4-28-Inline-Rückschlagventile, vergoldeter Edelstahl
  • Das federbetätigte Verschlusssystem verhindert einen Rückfluss und somit vorgelagerte Verunreinigung oder Beschädigung
  • Öffnungsdruck von 3 psi (0,2 bar)
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit