Industriehandschuhe, Titan 397
Lieferant: MAPA
34397006 34397007 34397008 34397009 34397000
112-5580EA 69.6 CHF
112-5580 112-5581 112-5582 112-5583 112-5579
Industriehandschuhe, Titan 397
Handschuhe
Diese Nitrilhandschuhe mit Textilfutter und glatter Oberfläche bieten Tragekomfort und Fingerfertigkeit bei gängigen mechanischen Arbeiten.
  • Hervorragender Tragekomfort durch das dicke Baumwollfutters und die belüftete Rückseite
  • Bewegungsfreiheit, Fingerfertigkeit und Flexibilität, da der Handschuh eng anliegt
  • Gute Abriebfestigkeit
Ideal für Schleifarbeiten, Präzisionsmechanik, Teilmontage, Umgang mit öligen Mechanikteilen, Herstellung kleiner elektrischer Bauteile und den Umgang mit Baumaterialien.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4111X); Kat. II