Labormixer, BagMixer® 400
Lieferant: INTERSCIENCE
021230 022230 023230 024230 025000 025100
INSC021230EA 3170 CHF
INSC021230 INSC022230 INSC023230 432-0313 432-0315 432-0314
Labormixer, BagMixer® 400
Homogenisatoren Laborhomogenisatoren
BagMixer® sind äußerst effiziente Labormixer für die Vorbereitung von festen Proben. Mit einem sterilen Beutel garantieren sie eine optimale bakterienfreie Extraktion in weniger als 60 Sekunden und eliminieren alle Risiken von Kreuzkontamination.
  • Die Tür öffnet sich bis zum einem Winkel von 270° und die Paddel stoppen am Ende des Mischvorgangs nebeneinander für eine einfache Entnahme der Beutel
  • Herausnehmbare Paddel und Edelstahlkonstruktion für eine leichte Reinigung
  • Einfache Steuerung der Mischdauer, -leistung und -geschwindigkeit bei den Modellen VW CC, S und SW
  • Q-Tight®, ein spezielles Verschlusssystem zur Verminderung von Flüssigkeitsverlusten von der Beuteloberseite bei den Modellen VW und CC