Wenn die Umgebungskontamination sehr gering und die Anzahl der durchzuführenden Probennahmen sehr hoch ist, kann die Betriebsdauer ein wichtiger Faktor bei der Wahl des SAS-Instruments sein. Zwei gleichzeitig arbeitende Probenahmeköpfe ermöglichen die gleichzeitige Entnahme von 1000 Litern Luft in weniger als 3 Minuten.
- Einzelnes Gehäuse mit zwei Ansaugköpfen
- Alle Handbücher sind auf einem USB-Stick verfügbar
- Bedienungsanleitung in sechs verschiedenen Sprachen
Die gleichzeitige Probenahme mit zwei Köpfen ermöglicht statistisch repräsentative Ergebnisse bei Verwendung desselben Mediums in beiden Köpfen. Es ist auch möglich, zwei verschiedene Medien für denselben Probenahmezyklus zu verwenden (TSA oder PCA für die Gesamtkeimzahl und SDA für Hefen und Schimmelpilze). Die Probenahme mit den beiden Köpfen kann die Probenprozesszeit halbieren, was für vielbeschäftigte Anwender ein echter Vorteil ist.
Zertifizierungen: ISO 14698 und USP 1116 Pharmakopöe.
Zubehörinformationen:
Bestellinformation: Für ein komplettes System bestellen Sie bitte den gewünschten Probenehmer, ein Ladegerät und den passenden Kopf.
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten