Luftkeimsammler, MAS-100 Eco®
Lieferant: Merck
MAS-100
1.09227.0001EA 7090 CHF
1.09227.0001
Luftkeimsammler, MAS-100 Eco®
Probenehmer Luftkeimsammler
Der MAS-100 Eco® ist ein robuster und zuverlässiger Luftkeimsammler für höchste Präzision.
  • Uses 90 mm Petri dishes
  • Programmable delay before sampling starts and pre-selected volumes, individually adjustable
  • Small and handy, fits perfectly into a HACCP concept
  • Six pre-selected volumes
  • Operation time: 3 hours
  • Autoclavable sampling head to avoid any contamination
Für die Luftkeimbestimmung in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
Zertifizierungen: ISO 14698 - 1/2, EN 60079.
Lieferumfang: Wird in einem kleinen grauen Koffer geliefert.