Chirale Säulen, ReproSil® Chiral-OM-R
Lieferant: DR MAISCH
R65.OMR.S1546 R65.OMR.S0546 R65.OMR.S1046 R65.OMR.S2546 R60.OMR.S2546 R60.OMR.S1546 R60.OMR.S0546 R63.OMR.S1546 R63.OMR.S1046 R63.OMR.S0546
554-2634EA 0 CHF
554-2634 554-2632 554-2633 554-2635 554-2604 554-2603 554-2602 554-2617 554-2616 554-2615
Chirale Säulen, ReproSil® Chiral-OM-R
Chromatographiesäulen
USP-L40-Säule: Cellulose tris-3,5-Dimethylphenylcarbamat auf porösem Kieselgel.