Chemikalienschutz-Handschuhe, Alto 299
Lieferant: MAPA
34299188 34299189 34299187 34299180
MAPA34299188EA 261 CHF
MAPA34299188 MAPA34299189 MAPA34299187 MAPA34299180
Chemikalienschutz-Handschuhe, Alto 299
Handschuhe
Handschuhe aus Naturlatex mit Innenbeflockung.
  • Längere Lebensdauer und guter Stoßschutz aufgrund der Materialdicke
  • Geprägte Struktur für eine optimale Griffsicherheit
  • Gute mechanische Leistung für lang anhaltenden chemischen Schutz
Ideal für Wartungsarbeiten in feuchten Umgebungen (Konstakt mit Wasser, Öl, Fett, Kohlenwasserstoffen) sowie zum Leeren und Reinigen von Klärgruben.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1 Typ A (AKLMPT), EN ISO 374-5; III, Kat. III