Hitze- und Kälteschutzhandschuhe, TempTec 332
Lieferant: MAPA
34332028 34332029 34332020
112-5556EA 94 CHF
112-5556 112-5557 112-5558
Hitze- und Kälteschutzhandschuhe, TempTec 332
Handschuhe
Diese Neoprenhandschuhe mit Wärmeschutz aus Strick sorgen für eine gute thermische Isolierung und Beständigkeit gegen ein breites Spektrum von Chemikalien.
  • Durch die Materialdicke erhöhte Chemikalienbeständigkeit (Säuren, aliphatische Lösemittel) bei zahlreichen Einsätzen
  • Hervorragende thermische Isolierung (gegen Hitze und Kälte) durch die Baumwolle mit Doppelstrickverfahren
  • Gute Griffigkeit feuchter oder rutschiger Teile durch die geprägte Oberfläche
Ideal für zahlreiche industrielle Anwendungen einschließlich der chemischen Behandlung von Metallen, Abschrecken von Stahl in Öl in Stahl, Arbeit in Räumen mit thermischen Geräten, Umgang mit heißen Rohrleitungen, Umgang mit Gießformen in der Keramikindustrie, Straßenarbeiten in kalten Umgebungen, Dampfreinigen und Probeentnahme bei heißen petrochemischen Produkten.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2212X), EN ISO 374-1 Type A (ACLMNS), EN 407 (X2XXXX), EN 511 (111); Kat. III