Griffin Becher, niedrige Form, doppelte Skala, Borosilikatglas, KIMAX®, KIMBLE®
Lieferant: DWK Life Sciences
KIMAX®
SCERSP14000-1500EA 750 CHF
KIML14000-400 KIML14000-1000 KIML14000-30 KIML14000-50 KIML1400050 SCERSP14000-1500 KIML14000-250 KIML14000-4000 KIML14080-01 KIML14000-600
Griffin Becher, niedrige Form, doppelte Skala, Borosilikatglas, KIMAX®, KIMBLE®
Becher
Hergestellt aus Borosilikatglas mit einem Ausdehnungskoeffizient 33 und geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen, das den Anforderungen von USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A entspricht.
  • Zur Verwendung auf einer Heizplatte geeignet
  • Langlebige Markierungsfläche mit mattem Finish
  • Leicht ablesbare weiße Graduierung
Bechergläser mit niedriger Form von Griffin bieten eine hervorragende mechanische Festigkeit und Haltbarkeit und gleichzeitig eine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse und Temperaturschock.
Zertifizierungen: Entspricht ASTM Spezifikation E960, Typ-I-Anforderungen.
Bestellinformation: Starterpack enthält je einen Becher 50/100/250/600 und 1000 ml.