Becher, niedrige Form, Borosilikatglas, robust, doppelte Skala, KIMAX®, KIMBLE
Lieferant: DWK Life Sciences
SP14005-2000 SP14005-1000
SCERSP14005-2000EA 1260 CHF
SCERSP14005-2000 SCERSP14005-1000
Becher, niedrige Form, Borosilikatglas, robust, doppelte Skala, KIMAX®, KIMBLE
Becher
Hergestellt aus, Borosilikatglas mit einem Ausdehnungskoeffizient 33 und geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen. Durchgehend gleichmäßig dicke Wände und zusätzlich verstärkte Wände am gleichmäßig geformten Toprand.
  • Die einheitliche Konstruktion ermöglicht die Verwendung auf Heizplatten
  • Alle Größen haben eine haltbare, matte Markierungsfläche und eine weiße Skala
  • Design entspricht ASTM Spezifikationen E960 Typ II Anforderungen
Dickwandige Becher aus robustem Glas bieten eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Haltbarkeit. Erhöhte Sicherheit bei der Benutzung unter extremen Bedingungen wie bei mechanisierten Waschvorgängen und rauer Handhabung.
Zertifizierungen: Glas entspricht USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse-A-Anforderungen.