Kresolrot Reag. Ph. Eur. 1022801
Lieferant: VWR Chemicals
87810.180EA 66.6 CHF
VWRC87810.180_T 87810.180
Kresolrot Reag. Ph. Eur. 1022801
Kresolrot
Formel: C₂₁H₁₈O₅S
MW: 382,43 g/mol
MDL Number: MFCD00005878
CAS-Nummer: 1733-12-6