Magnesiumnitrat-Lösung Reag. Ph. Eur. 1049801
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87862.290EA 321 CHF
87862.290 87862.290_T
Magnesiumnitrat-Lösung Reag. Ph. Eur. 1049801
Magnesium nitrate solutions
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: Mg(NO₃)₂
CAS-Nummer: 10377-60-3
UN: 1170
ADR: 3,II