Lanthannitrat-Lösung Reag. Ph. Eur. 1048001
Lieferant: VWR Chemicals
87859.290EA 956 CHF
87859.290
Lanthannitrat-Lösung Reag. Ph. Eur. 1048001
Lanthannitrat-Lösung
Content: A 50 g/L solution
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.