Methylrot-Lösung Reag. Ph. Eur. 1055101
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: 2-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzoesäure
87703.180EA 66.6 CHF
VWRC87703.180_DP VWRC87703.180_T 87703.180DP 87703.180
Methylrot-Lösung Reag. Ph. Eur. 1055101
Methylrot
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269,3 g/mol
MDL Number: MFCD00002425
CAS-Nummer: 493-52-7