Eisen(III)chlorid-Lösung R3 Reag. Ph. Eur. 1037803
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Eisentrichlorid
87835.180EA 134 CHF
87835.180_T 87835.180
Eisen(III)chlorid-Lösung R3 Reag. Ph. Eur. 1037803
Eisen(III)chlorid
Ferric chloride solution R3 Reag. Ph. Eur. 1037803
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales.
Formel: FeCl₃
MW: 162,21 g/mol
MDL Number: MFCD00011005
CAS-Nummer: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1170
ADR: 3,II