1,2-Dinitrobenzol Reag. Ph. Eur. 1031201
Lieferant: VWR Chemicals
87818.290EA 294 CHF
87818.290 87818.290_T
1,2-Dinitrobenzol Reag. Ph. Eur. 1031201
1,2-Dinitrobenzol
Formel: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,11 g/mol
MDL Number: MFCD00007093
CAS-Nummer: 528-29-0