Ammoniumeisen(II)sulfat 100 g/l solution R2 Reag. Ph. Eur. 1037702
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: FerroammoniumsulfatEisen(II)ammoniumsulfat
87830.290EA 321 CHF
87830.290
Ammoniumeisen(II)sulfat 100 g/l solution R2 Reag. Ph. Eur. 1037702
Ammoniumeisen(II)sulfat
Other name: Ferric ammonium sulphate solution R2
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: H₈FeN₂O₈S₂
MW: 284,05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051039
CAS-Nummer: 10045-89-3
UN: 3264
ADR: 8,II