Alizarin-S-Lösung-Lösung Reag. Ph. Eur. 1002601
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: C.I. 58005
87763.180EA 136 CHF
87763.180
Alizarin-S-Lösung-Lösung Reag. Ph. Eur. 1002601
Alizarinrot S (Natriumsalz)
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₁₄H₇NaO₇S
MW: 342,26 g/mol
MDL Number: MFCD00013049
CAS-Nummer: 130-22-3