Natriumhydroxid Monohydrat, Suprapur®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
MQ100
1.06466.0050
1.06466.0500
1.06466.0050EA
267
CHF
1.06466.0050
1.06466.0500
Natriumhydroxid Monohydrat, Suprapur®, Supelco®
Natriumhydroxid Monohydrat
Formel:
HNaO·1H₂O MW: 58.012 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149229 CAS-Nummer: 12200-64-5 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1100 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 58.01 g/mol |
Boiling Point | 1400 °C |
pH | 14 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |