2'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
AS30291G1
AS30291G5
ACTIAS30291G1EA
0
CHF
ACTIAS30291G1
ACTIAS30291G5
2'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbonsäure
2'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₉F₃O₂ MW: 266,22 g/mol |
MDL Number:
MFCD03424605 CAS-Nummer: 198205-79-7 |